Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Código de producto. 10609025 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10609025 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10417454 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10352525 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10477414 100 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 4
10598195 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10629755 150 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 4
10149084 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10417624 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10333065 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10703786 250 mm 4,6 mm 5 μm paquete de 4
10392475 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10540126 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10231275 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10569155 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10487414 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10362645 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10754257 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10259514 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10555255 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10006844 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10703697 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10702337 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10609685 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10620056 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
24 options
Código de producto. 10609025
Marca: Thermo Scientific™ 26303102130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 0,25 mL/min
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L14
Fase estacionaria Amina cuaternaria
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 2,5%
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Fase Intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.