Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ SAX
Código de producto. 10006844 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10006844
Marca: Thermo Scientific™ 26305014001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 2,5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico
Analice moléculas orgánicas más pequeñas, incluidos nucleótidos y ácidos orgánicos, de forma rápida y eficaz con columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ SAX. Estas columnas de intercambio aniónico fuerte de aminas cuaternarias son muy estables para fases móviles acuosas y de pH bajo. Basadas en sílice de alta pureza unida a un ligando de intercambio iónico, las columnas para LC Hypersil GOLD SAX proporcionan una excelente estabilidad y forma de pico.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 4 mm
Caudal 0,8 mL/min
Para utilizar con Soporte independiente de conexión directa Uniguard
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L14
Fase estacionaria Amina cuaternaria
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 2,5 %
Tipo de columna Intercambio iónico
Con desactivación terminal Sí
Fase Intercambio iónico
Tipo Cartucho protector
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.