Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 11588700 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 11588700 | 50 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10067364 | 100 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10322885 | 100 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10149344 | 100 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10765526 | 100 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10231915 | 150 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10291955 | 150 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10579565 | 150 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10589565 | 150 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 10058424 | 250 mm | 21,2 mm | 5 μm | cada uno |
| 10568035 | 250 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 10201825 | 250 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508710 | 50 mm | 50 mm | 5 μm | cada uno |
| 11598700 | 50 mm | 30 mm | 5 μm | cada uno |
| 11578700 | 50 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10371015 | 10 mm | 10 mm | 5 μm | paquete de 3 |
| 11538290 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10619285 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10270055 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10734657 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11528290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10486764 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10774984 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10559555 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10229944 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10233223 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10642864 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10473415 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10304473 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10250665 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 11952458 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10641904 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10260995 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10253193 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10706354 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10531135 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10583025 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10269504 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10435943 | 50 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10661134 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10465753 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10670774 | 20 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10523435 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10141033 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10159194 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10078902 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10068902 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10418574 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10220815 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10724414 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10621524 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10704756 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10620564 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10131223 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
Product Code. 11588700
Brand: Thermo Scientific™ 25405059270
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
- Mayor retención y selectividad para isómeros posicionales de compuestos halogenados
- Excelente análisis selectivo de compuestos no halogenados, particularmente compuestos polares que contengan grupos hidroxilo, carboxilo o nitro, u otros grupos polares.
- Separación eficaz de mezclas difíciles que contienen compuestos halogenados y polares estrechamente relacionados.
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLCDé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 21,2 mm |
| Caudal | 20 mL/min |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 4930 psi (340 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | 2 to 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L43 |
| Fase estacionaria | PFP (pentafluorofenilpropilo) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 8% |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.