Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 11528290 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
11528290 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10067364 100 mm 10 mm 5 μm cada uno
10322885 100 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10149344 100 mm 30 mm 5 μm cada uno
10765526 100 mm 50 mm 5 μm cada uno
10231915 150 mm 10 mm 5 μm cada uno
10291955 150 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10579565 150 mm 30 mm 5 μm cada uno
10589565 150 mm 50 mm 5 μm cada uno
10058424 250 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10568035 250 mm 30 mm 5 μm cada uno
10201825 250 mm 50 mm 5 μm cada uno
11508710 50 mm 50 mm 5 μm cada uno
11598700 50 mm 30 mm 5 μm cada uno
11588700 50 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
11578700 50 mm 10 mm 5 μm cada uno
10371015 10 mm 10 mm 5 μm paquete de 3
11538290 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10619285 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10270055 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10734657 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10486764 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
10774984 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10559555 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
10229944 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10233223 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10642864 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10473415 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10304473 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10250665 100 mm 1 mm 3 μm cada uno
11952458 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10641904 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10260995 30 mm 3 mm 3 μm cada uno
10253193 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10706354 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10531135 100 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10583025 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10269504 50 mm 4,6 mm 1,9 μm cada uno
10435943 50 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10661134 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10465753 50 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10670774 20 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10523435 100 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10141033 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10159194 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10078902 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10068902 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10418574 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10220815 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10724414 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10621524 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10704756 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10620564 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10131223 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
54 options
Código de producto. 11528290
Marca: Thermo Scientific™ 25403012101
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Selectividad única
  • Mayor retención y selectividad para isómeros posicionales de compuestos halogenados
  • Excelente análisis selectivo de compuestos no halogenados, particularmente compuestos polares que contengan grupos hidroxilo, carboxilo o nitro, u otros grupos polares
  • Separación eficaz de mezclas difíciles que contienen compuestos halogenados y polares estrechamente relacionados
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP (pentafluorofenilpropilo)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.