Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 10641904 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. 10641904
Marca: Thermo Scientific™ 25403052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Selectividad única
  • Mayor retención y selectividad para isómeros posicionales de compuestos halogenados
  • Excelente análisis selectivo de compuestos no halogenados, particularmente compuestos polares que contengan grupos hidroxilo, carboxilo o nitro, u otros grupos polares
  • Separación eficaz de mezclas difíciles que contienen compuestos halogenados y polares estrechamente relacionados
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP (pentafluorofenilpropilo)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.