Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 10322885 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. 10322885
Marca: Thermo Scientific™ 25405109270
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Características de la fase sólida Hypersil GOLD PFP
  • Las columnas Hypersil GOLD PFP (fenilo perfluorado) ofrecen selectividad alternativa: Los átomos de flúor en torno al anillo fenilo mejoran las interacciones pi-pi con moléculas aromáticas.
  • Selectividad alternativa a C18
  • Retención adicional para especies halogenadas
  • Selectividad para compuestos polares no halogenados
  • Forma de pico y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 21,2 mm
Longitud (métrico) 100 mm
Presión máxima 400 bar
Tamaño de partículas 5 μm
pH 2 to 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Silica, Spherical Fully Porous Ultrapure
Carga de carbono 8%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.