Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ PFP
Código de producto. 10233223 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
30 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10233223 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10067364 100 mm 10 mm 5 μm cada uno
10322885 100 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10149344 100 mm 30 mm 5 μm cada uno
10765526 100 mm 50 mm 5 μm cada uno
10231915 150 mm 10 mm 5 μm cada uno
10291955 150 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10579565 150 mm 30 mm 5 μm cada uno
10589565 150 mm 50 mm 5 μm cada uno
10058424 250 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10568035 250 mm 30 mm 5 μm cada uno
10201825 250 mm 50 mm 5 μm cada uno
11508710 50 mm 50 mm 5 μm cada uno
11598700 50 mm 30 mm 5 μm cada uno
11588700 50 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
11578700 50 mm 10 mm 5 μm cada uno
10371015 10 mm 10 mm 5 μm paquete de 3
11538290 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10619285 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10270055 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10734657 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
11528290 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10486764 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
10774984 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10559555 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
10229944 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10642864 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10473415 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10304473 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10250665 100 mm 1 mm 3 μm cada uno
11952458 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10641904 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10260995 30 mm 3 mm 3 μm cada uno
10253193 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10706354 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10531135 100 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10583025 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10269504 50 mm 4,6 mm 1,9 μm cada uno
10435943 50 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10661134 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10465753 50 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10670774 20 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10523435 100 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10141033 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10159194 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10078902 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10068902 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10418574 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10220815 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10724414 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10621524 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10704756 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10620564 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10131223 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
54 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10233223
Marque: Thermo Scientific™ 25403152130
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Se utiliza para analizar mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados, incluidos los pesticidas.
Analice mezclas difíciles de resolver de compuestos halogenados y compuestos polares no halogenados con las columnas para HPLC de PFP (pentafluorofenilo) Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas proporcionan una selectividad alternativa a las columnas C18 en aplicaciones de fase inversa con una excelente sensibilidad y forma de pico.
Selectividad única
  • Mayor retención y selectividad para isómeros posicionales de compuestos halogenados
  • Excelente análisis selectivo de compuestos no halogenados, particularmente compuestos polares que contengan grupos hidroxilo, carboxilo o nitro, u otros grupos polares
  • Separación eficaz de mezclas difíciles que contienen compuestos halogenados y polares estrechamente relacionados
La introducción de un grupo de flúor en la fase estacionaria provoca cambios significativos en la interacción de fase soluto-estacionaria y aumenta la selectividad y la retención adicional.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L43
Fase estacionaria PFP (pentafluorofenilpropilo)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Afficher plus Afficher moins
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.