Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de selectividad aromática Hypersil GOLD™ PFP, 12 μm, 2,1 mm x 20 mm
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 20 mm |
| Tamaño de partículas | 12 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Tipo USP | L43 |
| Fase estacionaria | PFP (pentafluorofenilpropilo) |
| Material de embalaje | Sílice |
| Mostrar más |