Learn More
Thermo Scientific™ Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.
- Las columnas de HPLC Hypersil GOLD ofrecen una forma de pico excelente con cualquier tipo de analito.
- Reducción significativa de picos con colas con la selectividad de las columnas de C18 Resolución, eficacia y sensibilidad excelentes
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interior a tubos de 1/16in..
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna preparativa |
| Diámetro (métrico) | 50mm |
| Longitud (métrico) | 150mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 1 a 11 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L1 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.