Learn More
Thermo Scientific™ Columnas HPLC de selectividad Hypersil GOLD™ C18
Código de producto. 10191523 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50mm
50 mm
100 mm
100mm
100 mm
150 mm
150mm
150 mm
200 mm
250mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10mm
10 mm
20 mm
21,2 mm
21,2 mm
30mm
50mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
12 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10191523 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10211625 30 mm 1 mm 3 μm cada uno
10394463 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10508995 30 mm 3 mm 3 μm cada uno
10764984 30 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10342595 50 mm 1 mm 3 μm cada uno
10424413 50 mm 2,1 mm 3 μm 1 PCS
10293183 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10658825 50 mm 4 mm 3 μm cada uno
10089282 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10281225 100 mm 1 mm 3 μm cada uno
10632864 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10304923 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10794546 100 mm 4 mm 3 μm cada uno
10384323 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10704556 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10121223 150 mm 2,1 mm 3 μm 1 PCS
10131383 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10456844 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
10610564 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 PCS
11528270 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
11808901 10 mm 2,1 mm 1,9 μm paquete de 3
10464613 20 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10305063 30 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10049142 30 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10020213 50 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10474783 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10345203 50 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10169344 50 mm 4,6 mm 1,9 μm cada uno
10715004 100 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10734604 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10582465 100 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10630204 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10446503 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10608705 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
11518270 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10481365 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10618705 10 mm 1 mm 5 μm paquete de 4
11538270 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10544085 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
11548270 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10107604 10 mm 10 mm 5 μm paquete de 3
10475163 30 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10668825 30 mm 3 mm 5 μm cada uno
10008862 30 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10611334 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10611524 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10322725 50mm 10mm 5 μm cada uno
10332485 50 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10037444 50mm 30mm 5 μm cada uno
10517825 50mm 50mm 5 μm cada uno
10140743 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10384723 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10121033 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10312405 100 mm 10 mm 5 μm cada uno
10077404 100 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10793216 100mm 30mm 5 μm cada uno
10087404 100mm 50mm 5 μm cada uno
10131033 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10795316 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10313065 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10501695 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10281195 150 mm 10 mm 5 μm cada uno
10437634 150 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10027174 150mm 30mm 5 μm cada uno
10352975 150mm 50mm 5 μm cada uno
10009102 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10352775 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10506365 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10543035 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10723996 250mm 10mm 5 μm cada uno
10467634 250 mm 21,2 mm 5 μm cada uno
10724186 250mm 30mm 5 μm cada uno
10372545 250mm 50mm 5 μm cada uno
15240718 10 mm 10 mm 12 μm paquete de 3
10076344 10 mm 10 mm 12 μm paquete de 3
10578035 50mm 10mm 12 μm cada uno
10078424 50mm 21,2 mm 12 μm cada uno
10743426 50mm 30mm 12 μm cada uno
10699775 50mm 50mm 12 μm cada uno
10392785 100mm 10mm 12 μm cada uno
10272055 100mm 21,2 mm 12 μm cada uno
10698825 100mm 30mm 12 μm cada uno
10382405 100mm 50mm 12 μm cada uno
10417644 150mm 10mm 12 μm cada uno
10508615 150mm 21,2 mm 12 μm cada uno
10008524 150mm 30mm 12 μm cada uno
10639405 150mm 50mm 12 μm cada uno
10609595 250mm 21,2 mm 12 μm cada uno
11508690 250mm 30mm 12 μm cada uno
10713046 250mm 50mm 12 μm cada uno
15260718 10 mm 20 mm 12 μm cada uno
11528360 250 mm 3 mm 3 μm cada uno
11827041 250 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
94 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10191523
Marke: Thermo Scientific™ 25005053030
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Utilice estas columnas con desactivación terminal, ultrapuras y a base de sílice para generar una forma de pico y una resolución excepcionales para los análisis de HPLC y LC/MS mediante gradientes genéricos
Consiga una forma de pico y una resolución excepcionales para las aplicaciones HPLC y LC/MS con las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Con su excelente resolución, eficacia y sensibilidad, las columnas Hypersil GOLD le ofrecen confianza en la exactitud y la calidad de sus datos analíticos.
Unión novedosa
  • Derivatización exclusiva y desactivación terminal
  • Selectividad C18 (USP L1)
Estabilidad del pH
  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo
Formatos flexibles
  • Columnas para HTS Javeliv para detección de alta capacidad de procesamiento
  • Columnas semipreparativas con partículas de 12 µm disponibles
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria Selectividad C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.