Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de selectividad de fase reversa Hypersil GOLD™ C18, 12 μm, 2,1 mm x 20 mm
Código de producto. 11588370 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
20 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11588370 20 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11588370
Marca: Thermo Scientific™ 25012022130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Fase reversa
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Longitud (métrico) 20 mm
Tamaño de partículas 12 μm
pH De 1 a 11
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria Selectividad C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa