Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Código de producto. 11508300 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11508300
Marca: Thermo Scientific™ 25805014001
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice estas columnas HPLC para las separaciones de fase inversas y normales.
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
  • Forma del pico excelente
  • Sensibilidad destacada
  • Menos retención para análisis más rápidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 4 mm
Para utilizar con Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Tipo Cartucho protector
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.