Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Código de producto. 10785716 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10785716 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10231965 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10746144 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10662484 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10213663 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10600954 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10538585 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10019152 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10273703 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 PCS |
| 10675325 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10525125 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10565885 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10319984 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10553995 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10795716 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10672864 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10746524 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10417264 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10553225 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10069142 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10652484 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10341215 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10361105 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11598290 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10035844 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11588290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10269954 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
Código de producto. 10785716
Marca: Thermo Scientific™ 25803151030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Description
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Spécification
Spécification
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 4% |
| Tipo de columna | Modo mixto |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase normal y reversa |
| Tipo | Columna de análisis |
| Afficher plus Afficher moins |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.