Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.