Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Código de producto. 10672864 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10672864 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10231965 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10746144 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10662484 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10213663 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10600954 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10538585 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10019152 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10273703 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 PCS |
| 10675325 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10525125 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10565885 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10319984 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10553995 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10795716 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10785716 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10746524 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10417264 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10553225 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10069142 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10652484 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10341215 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10361105 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11598290 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10035844 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11588290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10269954 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
Product Code. 10672864
Brand: Thermo Scientific™ 25803152130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Specifications
Specifications
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 4 % |
| Tipo de columna | Modo mixto |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase normal y reversa |
| Tipo | Columna de análisis |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.