Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ Cyano
Código de producto. 10553995 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10553995 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10231965 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10746144 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10662484 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10213663 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10600954 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10538585 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10019152 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10273703 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | 1 PCS |
| 10675325 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10525125 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10565885 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10319984 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10795716 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10672864 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10785716 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10746524 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10417264 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10553225 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10069142 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10652484 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11508300 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10341215 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10361105 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 11598290 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10035844 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11588290 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10269954 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
Descripción
Selectividad alternativa con menor hidrofobicidad. Utilice las columnas para LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil Gold™ para separaciones de fase normal y reversa.
- Forma del pico excelente
- Sensibilidad destacada
- Menos retención para análisis más rápidos
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L10 |
| Fase estacionaria | Ciano (CN) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 4% |
| Tipo de columna | Modo mixto |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase normal y reversa |
| Tipo | Columna de análisis |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.