Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Código de producto. 10639565 Tienda Thermo Scientific Productos| Product Code. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10639565 | 50 mm | 1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10765783 | 250 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10149494 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10261915 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10503235 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10343465 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10755783 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10690564 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 11538380 | 20 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 11543141 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | cada uno |
| 10108874 | 150 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10293413 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10203663 | 150 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10764356 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10619405 | 250 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10243453 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10690754 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10736144 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10734766 | 150 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10312745 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10078952 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10352695 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10774414 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10202105 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10619395 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10018912 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10027464 | 100 mm | 1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10543995 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10558585 | 50 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10553035 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10283653 | 30 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10119564 | 30 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10746334 | 30 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10234864 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10442195 | 100 mm | 3 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10074694 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10329884 | 100 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10096024 | 50 mm | 4,6 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10664945 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10442005 | 50 mm | 1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 10044264 | 30 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | cada uno |
| 11508280 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10259644 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10535445 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10609855 | 10 mm | 1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10487694 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10075814 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11598270 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10714817 | 10 mm | 1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 11542821 | 250 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
Product Code. 10639565
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 25205051030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
Description
Para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 para lograr una sensibilidad excepcional y una forma de pico excelente. La selectividad es similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible pero con menos retención. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
- Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos
- Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18
- Mayor capacidad de procesamiento analítico en comparación con la química de cadena de alquilos C18
- Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas
- Formas de pico enormemente simétricas
- Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
Specifications
Specifications
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | Desde 2 hasta 9 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 8 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Show More Show Less |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.