Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C8
Código de producto. 10343465 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
20 mm
30 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10343465 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10765783 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10149494 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10261915 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10503235 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10755783 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10690564 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10639565 50 mm 1 mm 5 μm cada uno
11538380 20 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
11543141 250 mm 10 mm 5 μm cada uno
10108874 150 mm 3 mm 5 μm cada uno
10293413 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10203663 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10764356 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10619405 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10243453 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10690754 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10736144 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10734766 150 mm 4 mm 3 μm cada uno
10312745 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10078952 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10352695 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10774414 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10202105 100 mm 4 mm 3 μm cada uno
10619395 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10018912 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10027464 100 mm 1 mm 3 μm cada uno
10543995 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10558585 50 mm 3 mm 3 μm cada uno
10553035 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10283653 30 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10119564 30 mm 3 mm 3 μm cada uno
10746334 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10234864 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10442195 100 mm 3 mm 1,9 μm cada uno
10074694 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10329884 100 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10096024 50 mm 4,6 mm 1,9 μm cada uno
10664945 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10442005 50 mm 1 mm 1,9 μm cada uno
10044264 30 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
11508280 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10259644 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10535445 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10609855 10 mm 1 mm 5 μm paquete de 4
10487694 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10075814 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
11598270 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10714817 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
11542821 250 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
50 options
Código de producto. 10343465
Marca: Thermo Scientific™ 25205254030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiene analitos con hidrofobicidad media o necesita una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima? Estas columnas ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una excelente forma de pico.
Para analitos con hidrofobicidad media o cuando se requiere una fase menos hidrófoba para obtener una retención óptima, utilice las columnas para LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 para lograr una sensibilidad excepcional y una forma de pico excelente. La selectividad es similar a las columnas C18 con un orden de elución predecible pero con menos retención. La hidrofobicidad inferior permite que los compuestos se eluyan más rápidamente, lo que permite separaciones más rápidas.
Selectividad similar, menor retención que las columnas C18
  • Retención y separación con éxito de analitos moderadamente hidrófobos
  • Ideal para ácidos grasos, que son demasiado hidrófobos para el análisis mediante columnas C18
Separaciones más rápidas
  • Mayor capacidad de procesamiento analítico que la química de cadena de alquilos C18
  • Elución de compuesto más rápida gracias a la reducción de las interacciones hidrófobas
Rendimiento superior
  • Formas de pico enormemente simétricas
  • Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 8%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.