Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ C4
Código de producto. 10127614 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10127614 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10609585 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10699385 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10382865 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10322355 100 mm 3 mm 5 μm cada uno
10699755 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10609765 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10688435 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
10486854 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10067684 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10312635 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10691396 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10391585 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10147884 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
10447534 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10157884 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10610626 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10332835 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10159534 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10037254 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10027504 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10732826 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10199474 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10599735 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10312355 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10261325 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10076694 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10670046 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
28 options
Código de producto. 10127614
Marca: Thermo Scientific™ 25502052130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 5%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Fase reversa
Para analitos muy hidrófobos, consiga separaciones más rápidas con excelentes formas de pico gracias a las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C4. Al disponer de una hidrofobicidad inferior a la de las columnas C18 o C8, las columnas Hypersil GOLD C4 ofrecen una extraordinaria sensibilidad y una alta eficacia.
Selectividad similar, menor retención a la de las columnas C18 o C8
  • Permite realizar con éxito la retención y la separación de analitos con gran nivel de hidrofobicidad con esta columna de baja hidrofobicidad con cadena de alquilos de corta longitud
  • Es ideal para el análisis de proteínas y polipéptidos hidrófobos
Rendimiento superior
  • Formas de pico enormemente simétricas
  • Las columnas con un tamaño de partículas de 1,9 µm mejoran la velocidad y la eficacia
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 18130 psi (1250 bar)
Tamaño de partículas 1,9 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L26
Fase estacionaria C4
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 5 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.