Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP C18
Código de producto. 16318526 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in)
Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in)
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Tamaño de partículas:
5 μm
12 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna Tamaño de partículas unitSize
16318526 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16378506 50 mm 10 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16388506 50 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16398506 50 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16308516 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16318516 100 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16328516 100 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16338516 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16348516 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16358516 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16368516 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16378516 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16388516 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16398516 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 5 μm cada uno
16308526 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16328526 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife 5 μm cada uno
16338526 8 mm 10 mm Precolumna 12 μm cada uno
16348526 20 mm 10 mm Precolumna 12 μm cada uno
16358526 30 mm 10 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) 12 μm cada uno
16368526 30 mm 10 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) 12 μm cada uno
16378526 20 mm 20 mm Precolumna 12 μm cada uno
16388526 30 mm 20 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) 12 μm cada uno
16398526 30 mm 20 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) 12 μm cada uno
16308536 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16318536 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 12 μm cada uno
16328536 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16338536 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife 12 μm cada uno
16348536 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16358536 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16368536 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife 12 μm cada uno
16378536 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16388536 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife 12 μm cada uno
16398536 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar 12 μm cada uno
16308546 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife 12 μm cada uno
34 options
Código de producto. 16318526
Marca: Thermo Scientific™ 25005259370A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Amplíe fácilmente su método para preparar LC con las columnas para HPLC preparativas Hypersil GOLD C18 para obtener una forma de pico excelente en una gran variedad de formatos, incluida la tecnología XtendedLife.
Mantenga una forma de pico y resolución excepcionales para sus necesidades de ampliación de purificación mediante columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C18. Nuestras columnas están disponibles en una gran variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme. Estas columnas con base de sílice y con desactivación terminal ultrapuras ofrecen una reducción significativa en la formación de picos utilizando gradientes genéricos con selectividad C18. Las columnas Hypersil GOLD le dan confianza al realizar una ampliación de su método analítico.
Unión novedosa
  • Funcionalización exclusiva y desactivación terminal
  • Selectividad C18 (USP L1).
Estabilidad del pH
  • Sólido rendimiento con un nivel de pH alto.
  • Excelente estabilidad de columna con un nivel de pH bajo.
Rendimiento superior
  • Formas de pico enormemente simétricas.
  • Aumento de la velocidad de análisis, eficacia y sensibilidad.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa, estándar
Diámetro (métrico) 30 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 2200 psi (152 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa