Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ AX
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Separe de manera eficaz proteínas, péptidos, especies aniónicas y moléculas polares de menor tamaño con las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La fase de intercambio aniónico débil, creada por un ligando de aminas poliméricas unido a sílice de base desactivada altamente pura, separa varios analitos cargados. La fase unida ofrece opciones cromatográficas adicionales, como cromatografía de interacción hidrófila (HILIC), ideal para la separación de azúcares y otras especies altamente polares.
- Selectividad y forma de picos sobresalientes
- Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
- Mayor eficiencia que las columnas de intercambio aniónico basadas en polímeros
- Aumento de velocidad con columnas con tamaño de partícula de 1,9 µm
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Caudal | 0,05 mL/min |
| Para utilizar con | Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC) |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.