Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC Hypersil GOLD™ AX
Código de producto. 10037824 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10037824 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10231385 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10077364 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10332885 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10734366 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10698635 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10611406 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10229564 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10601406 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10449644 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10077194 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10097834 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10087344 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10467254 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10763606 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10139184 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10469644 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
10167734 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10016414 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10177644 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
20 options
Código de producto. 10037824
Marca: Thermo Scientific™ 26103052130
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6%; tamaño de poro: 175 Å; fase de columna: Intercambio iónico e HILIC
Separe de manera eficaz proteínas, péptidos, especies aniónicas y moléculas polares de menor tamaño con las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ AX. La fase de intercambio aniónico débil, creada por un ligando de aminas poliméricas unido a sílice de base desactivada altamente pura, separa varios analitos cargados. La fase unida ofrece opciones cromatográficas adicionales, como cromatografía de interacción hidrófila (HILIC), ideal para la separación de azúcares y otras especies altamente polares.
Excelente rendimiento cromatográfico
  • Selectividad y forma de picos sobresalientes
  • Estabilidad superior en condiciones de pH exigentes
  • Mayor eficiencia que las columnas de intercambio aniónico basadas en polímeros
  • Aumento de velocidad con columnas con tamaño de partícula de 1,9 μm
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas HPLC
Haga frente a los retos de la cromatografía moderna con columnas de última generación que proporcionan un rendimiento excepcional y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 0,25 mL/min
Para utilizar con Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Fase estacionaria Amina polimérica
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 6 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase HILIC e intercambio iónico
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.