Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de desactivación terminal polar Hypersil GOLD™ aQ C18
Código de producto. 10527245 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
20 mm
30 mm
50 mm
50 mm
100 mm
150 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
10 mm
21,2 mm
21,2 mm
21.2 mm
30 mm
50 mm
50 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 3
paquete de 4
Código de producto. 10527245
Marca: Thermo Scientific™ 25305259370
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Retener y resolver analitos polares con fases móviles altamente acuosas.
Conserve y resuelva analitos polares con las columnas para LC de desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas ofrecen una excelente forma de pico, incluso con separaciones complejas de fase reversa utilizando fases móviles altamente acuosas.
  • Las columnas Hypersil GOLD aQ garantizan mejor retención y análisis de los analitos polares.
  • Fase C18 con desactivación terminal polar para ofrecer selectividad alternativa
  • Retención y análisis de analitos polares
  • Excelentes para fases móviles con alto contenido acuoso
  • Forma de pico excelente
Existen a disposición columnas con dimensiones personalizadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Hay disponibles uniones reductoras internas de acero inoxidable para conectar las columnas preparativas de 30 a 50 mm de diámetro interno a tubos de 1/16in..
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna preparativa
Diámetro (métrico) 30 mm
Caudal 45 mL/min
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 2900 psi (200 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria aQ C18
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12%
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.