Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil GOLD™ PREP aQ
Código de producto. 16378546 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
8 mm
20 mm
30 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
10 mm
20 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Formato de columna:
Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in)
Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in)
Columna preparativa, XtendedLife
Columna preparativa, estándar
Precolumna
Tamaño de la unidad:
cada uno
28 product options available for selection
Product selection table with 28 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Formato de columna unitSize
16378546 8 mm 10 mm Precolumna cada uno
16388546 20 mm 10 mm Precolumna cada uno
16398546 30 mm 10 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16308556 30 mm 10 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16318556 20 mm 20 mm Precolumna cada uno
16328556 30 mm 20 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/16 in) cada uno
16338556 30 mm 20 mm Columna de protección, 1,58 mm (1/8 in) cada uno
16348556 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16358556 100 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16368556 100 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16378556 100 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16388556 100 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16398556 100 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16308566 100 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318566 150 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16328566 150 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16338566 150 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16348566 150 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16358566 150 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16368566 150 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16378566 150 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16388566 250 mm 10 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16398566 250 mm 20 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16308576 250 mm 25 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16318576 250 mm 30 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16328576 250 mm 30 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
16338576 250 mm 50 mm Columna preparativa, estándar cada uno
16348576 250 mm 50 mm Columna preparativa, XtendedLife cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 28 options available.
28 options
Código de producto. 16378546 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25305018823A
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Estables en fase móvil acuosa al 100 %, las columnas para HPLC preparativas de desactivación terminal polar Hypersil GOLD aQ C18 proporcionan una retención y resolución mejoradas de analitos polares.
Conserve y resuelva los analitos polares para sus necesidades de ampliación de purificación mediante el uso de las columnas preparativas con desactivación terminal polar Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ aQ C18. Estas columnas para HPLC preparativas C18 son perfectas para realizar complejas separaciones de fase reversa mediante fases móviles muy acuosas. Nuestras columnas están disponibles en una amplia variedad de dimensiones y una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Selectividad alternativa con fase estacionaria C18 de desactivación terminal polar
  • El grupo funcional polar con desactivación terminal proporciona un mecanismo de interacción adicional para la separación de compuestos polares.
  • Ofrece una retención superior de compuestos polares.
  • Selectividad C18 (USP L1).
Estabilidad en fases móviles altamente acuosas
  • Aplicable en fases móviles acuosas al 100 %.
  • Sin pérdida de rendimiento o estabilidad.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
  • Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
  • Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
  • Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
  • Los componentes estándar se pueden modificar previa solicitud para que sean compatible con SFC.
Componentes XtendedLife
  • Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
  • Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de D.I.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
  • Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
  • Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
  • Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase inversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Precolumna
Diámetro (métrico) 10 mm
Para utilizar con La precolumna requiere el uso del soporte de protección preparativo, 885-010
Longitud (métrico) 8 mm
Presión máxima 4300 psi (295 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L1
Fase estacionaria aQ C18
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 12 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Polar
Fase Fase reversa