Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de HPLC de aminoácidos Hypersil GOLD™
Código de producto. 10600826 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
30 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
30 product options available for selection
Product selection table with 30 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10600826 150 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10427324 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10157554 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10391295 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10147654 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10742717 150 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10006074 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10554105 250 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10322975 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10752717 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10517455 250 mm 3 mm 5 μm cada uno
10732347 200 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10670246 150 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10177994 100 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10793097 50 mm 2,1 mm 1,9 μm cada uno
10381295 150 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10169564 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10211095 150 mm 1 mm 3 μm cada uno
10289364 100 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10689755 100 mm 3 mm 3 μm cada uno
10742527 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10187654 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10681196 30 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10056114 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10478664 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10698515 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10036304 10 mm 1 mm 3 μm paquete de 4
10259174 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10525615 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10659465 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 30 options available.
30 options
Código de producto. 10600826 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 25703152130
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Logre una excelente forma de pico y sensibilidad en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas LC de aminoácidos Hypersil GOLD.
Consiga unas excelentes separaciones cromatográficas en los modos de intercambio aniónico débil, fase reversa y fase normal con las columnas para LC de aminas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Estas columnas, con una fase aminopropil de alto rendimiento, proporcionan una sensibilidad y forma de pico excepcionales y están disponibles con un tamaño de partícula de 1,9 μm para separaciones de alta velocidad y gran eficacia.
Excelentes propiedades cromatográficas en tres modos
  • Retiene aniones y ácidos orgánicos en el modo de intercambio aniónico débil cuando se utiliza con tampones comunes y un modificador orgánico
  • Excelente para análisis de carbohidratos en modo de fase reversa
  • Ofrece una alternativa de selectividad a las columnas de sílice en cromatografía de fase normal
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para la detección de alto rendimiento de tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 μm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 2,1 mm
Caudal 0,25 mL/min
Para utilizar con Cromatografía líquida de interacción hidrófila (HILIC)
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 2 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.