Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC con fenil Hypersil GOLD™
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC con fenil Hypersil GOLD™
Código de producto. 10794627 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | Formato de columna | unitSize |
|---|---|---|---|---|---|
| 10794627 | 150 mm | 1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 16398576 | 250 mm | 10 mm | 5 μm | Columna preparativa, estándar | cada uno |
| 10675335 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10762907 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10753477 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10127604 | 100 mm | 3 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10753667 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10014574 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10005784 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10442595 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10351445 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10525435 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10025644 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10287924 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10446984 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10277924 | 150 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10690256 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10437324 | 100 mm | 3 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10056364 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10208264 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10026124 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10279654 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10380915 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | Cartucho protector, 4/paq. | paquete de 4 |
| 10595125 | 200 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10431825 | 150 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10207834 | 100 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Columna de análisis | cada uno |
| 10422015 | 50 mm | 2,1 mm | 1,9 μm | Columna de análisis | cada uno |
Código de producto. 10794627
Marca: Thermo Scientific™ 25903151030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Uso para el análisis rápido de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
Obtenga una excelente retención y una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con columnas para HPLC de fase reversa de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Un ligador de butilo (C4) en la fase de unión de fenilo permite una alineación superior del anillo de fenilo con moléculas aromáticas, lo que mejora las interacciones pi-pi y mejora la retención de las moléculas. El ligador C4 también proporciona la fase estacionaria con hidrofobicidad moderada, lo que lo hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. La excepcional forma de pico da como resultado una mayor sensibilidad.
- Proporciona selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos
- Hidrofobicidad moderada en comparación con C18
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
- Simetría del pico excelente
- Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
- Sensibilidad y resolución mejoradas
- Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
- Soluciones para detección de alto rendimiento
- Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 1 mm |
| Para utilizar con | HPLC |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 175Å |
| Área de la superficie | 220 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L11 |
| Fase estacionaria | Fenilo (Ph) |
| Línea de productos | Hypersil GOLD |
| Material de embalaje | Esférico, sílice ultrapura completamente poroso |
| Carga de carbono | 9 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.