Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC con fenil Hypersil GOLD™
Código de producto. 10287924 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
50 mm
100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
1 mm
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
10 mm
Tamaño de partículas:
1,9 μm
3 μm
5 μm
Formato de columna:
Cartucho protector, 4/paq.
Columna de análisis
Columna preparativa, estándar
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas Formato de columna unitSize
10287924 150 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
16398576 250 mm 10 mm 5 μm Columna preparativa, estándar cada uno
10675335 50 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10762907 50 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10753477 100 mm 2,1 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10127604 100 mm 3 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10753667 100 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10014574 150 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10005784 250 mm 4 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10442595 250 mm 4,6 mm 5 μm Columna de análisis cada uno
10351445 10 mm 4 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10525435 10 mm 3 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10025644 10 mm 2,1 mm 5 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10446984 150 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10277924 150 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10794627 150 mm 1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10690256 100 mm 4,6 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10437324 100 mm 3 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10056364 100 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10208264 50 mm 2,1 mm 3 μm Columna de análisis cada uno
10026124 10 mm 4 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10279654 10 mm 3 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10380915 10 mm 2,1 mm 3 μm Cartucho protector, 4/paq. paquete de 4
10595125 200 mm 2,1 mm 1,9 μm Columna de análisis cada uno
10431825 150 mm 2,1 mm 1,9 μm Columna de análisis cada uno
10207834 100 mm 2,1 mm 1,9 μm Columna de análisis cada uno
10422015 50 mm 2,1 mm 1,9 μm Columna de análisis cada uno
27 options
Código de producto. 10287924
Marca: Thermo Scientific™ 25903154630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Uso para el análisis rápido de analitos aromáticos, incluidos los glucocorticoesteroides, los estrógenos, las vitaminas liposolubles y los fosfolípidos.
Obtenga una excelente retención y una selectividad única para analitos aromáticos y moderadamente polares con columnas para HPLC de fase reversa de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™. Un ligador de butilo (C4) en la fase de unión de fenilo permite una alineación superior del anillo de fenilo con moléculas aromáticas, lo que mejora las interacciones pi-pi y mejora la retención de las moléculas. El ligador C4 también proporciona la fase estacionaria con hidrofobicidad moderada, lo que lo hace ideal para la separación de mezclas de analitos con polaridad y aromaticidad variables. La excepcional forma de pico da como resultado una mayor sensibilidad.
Selectividad especial
  • Proporciona selectividad complementaria a la proporcionada por fases de cadena de alquilos
  • Hidrofobicidad moderada en comparación con C18
Acerca de la familia Hypersil GOLD de columnas para HPLC
Dé respuesta a los retos que plantea la cromatografía moderna con vanguardistas columnas que ofrecen un excelente rendimiento y separaciones uniformes. Hay disponibles doce parámetros químicos diferentes para que pueda optimizar las separaciones y maximizar la productividad. Benefíciese de extraordinarias formas de pico en la fase reversa, intercambio iónico, HILIC o cromatografía de fase normal.
  • Simetría del pico excelente
  • Picos estrechos para obtener una eficacia excelente
  • Sensibilidad y resolución mejoradas
  • Excepcional reproducibilidad para cromatografía fiable, columna tras columna
  • Soluciones para detección de alto rendimiento
  • Con tamaños de partículas de 1,9, 3 y 5 µm para todas sus necesidades de separación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 150 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 175Å
Área de la superficie 220 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L11
Fase estacionaria Fenilo (Ph)
Línea de productos Hypersil GOLD
Material de embalaje Esférico, sílice ultrapura completamente poroso
Carga de carbono 9 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.