Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de ciano Hypersil™ CPS
Código de producto. 11597491 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
125 mm
150 mm
200 mm
250 mm
250 mm
300 mm
Diámetro (métrico):
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 11597491
Marca: Thermo Scientific™ 30805204630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS.
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las cadenas de alquilo en la fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones más complejas que requieren un rendimiento cromatográfico mejorado, utilice las columnas Hypersil GOLD™ CN como alternativa.
  • Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
  • No se desactiva por trazas de agua en fase normal
  • Uno de los materiales de fase reversa menos retentivo y, por tanto, útil para separar compuestos polares
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente. Tenga en cuenta que las columnas de ciano Hypersil CPS y CPS-2 se envían en isooctano:etanol. Para aplicaciones de fase reversa, enjuague con etanol o 2-propanol antes de su uso.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con HPLC
Longitud (métrico) 200 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 4%
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal No
Fase Fase normal y reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.