Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ CPS-2 de ciano
Código de producto. p-4523269 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) unitSize
10243753 250 mm 4,6 mm cada uno
10038334 150 mm 4,6 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10243753 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 31805254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas columnas de ciano cuando necesite una selectividad diferente en fase normal o una selectividad complementaria a las fases unidas de cadena de alquilos en fase reversa.
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las fases unidas de cadena de alquilos en fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones complejas que requieren un rendimiento cromatográfico mejorado, utilice las columnas CN Hypersil GOLD™ como alternativa.
  • Una fase cianopropílica para las fases normal y reversa de HPLC
  • Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
  • No se desactiva por trazas de agua en fase normal
  • Cuando se utiliza como material de fase reversa, la selectividad del ciano complementa las fases unidas de cadena de alquilos, pero con menor hidrofobicidad
  • Uno de los materiales de fase reversa menos retentivo y, por tanto, útil para separar compuestos polares
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L10
Fase estacionaria Ciano (CN)
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice tipo A esférico, completamente poroso
Carga de carbono 4 %
Tipo de columna Modo mixto
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase normal y reversa
Tipo Columna de análisis
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.