Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ CPS-2 de ciano
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Si necesita una selectividad diferente en la fase normal o una selectividad complementaria a las fases unidas de cadena de alquilos en fase reversa, utilice las columnas LC de ciano Thermo Scientific™ Hypersil™ CPS-2. Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000. Para separaciones complejas que requieren un rendimiento cromatográfico mejorado, utilice las columnas CN Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Una fase cianopropílica para las fases normal y reversa de HPLC
- Equilibración de fase móvil más rápida que el sílice en fase normal
- No se desactiva por trazas de agua en fase normal
- Cuando se utiliza como material de fase reversa, la selectividad del ciano complementa las fases unidas de cadena de alquilos, pero con menor hidrofobicidad
- Uno de los materiales de fase reversa menos retentivo y, por tanto, útil para separar compuestos polares
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
| Longitud (métrico) | 150 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L10 |
| Mostrar más |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.