Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Código de producto. 10747883 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de partículas unitSize
10747883 10 mm 3 mm 3 μm paquete de 4
10672854 50 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10448184 50 mm 3 mm 5 μm cada uno
10394173 50 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10110593 100 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10582255 100 mm 2,1 mm 5 μm cada uno
10354223 100 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10680136 100 mm 4 mm 3 μm cada uno
10763016 150 mm 4 mm 5 μm cada uno
11583061 125 mm 4 mm 5 μm cada uno
10786153 150 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10476664 250 mm 4 mm 5 μm cada uno
10364653 250 mm 4,6 mm 5 μm cada uno
10354653 10 mm 4 mm 5 μm paquete de 4
10662854 10 mm 3 mm 5 μm paquete de 4
10099132 150 mm 4,6 mm 3 μm 1 PCS
10332675 150 mm 3 mm 3 μm cada uno
10533215 100 mm 4,6 mm 3 μm 1 PCS
10078942 50 mm 4,6 mm 3 μm cada uno
10600364 50 mm 2,1 mm 3 μm cada uno
10512065 10 mm 4 mm 3 μm paquete de 4
10610764 10 mm 2,1 mm 3 μm paquete de 4
10584285 150 mm 4,6 mm 2,4 μm cada uno
10457514 150 mm 2,1 mm 2,4 μm cada uno
10137604 100 mm 4,6 mm 2,4 μm cada uno
10239914 100 mm 2,1 mm 2,4 μm cada uno
10343105 50 mm 2,1 mm 2,4 μm cada uno
11969108 10 mm 4 mm 2,4 μm paquete de 4
11919108 10 mm 2,1 mm 2,4 μm paquete de 4
10100883 10 mm 2,1 mm 5 μm paquete de 4
30 options
Código de producto. 10747883
Marca: Thermo Scientific™ 28203013001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como una columna robusta de uso general para aplicaciones de control de calidad/aseguramiento de calidad. Son de alta calidad, con base desactivada, con desactivación terminal completa, tienen una selectividad C18 similar pero ligeramente menos retentiva.
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
Comodidad, economía y protección eficaz.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific™ UNIGUARD™ de conexión directa e independientes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Cartucho protector, 4/paq.
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 10 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 3 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil BDS
Material de embalaje Sílice con desactivación de base
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.