Learn More
- Home
- Products
- Columnas y cartuchos de cromatografía
- Columnas y cartuchos para HPLC
- Columnas para HPLC
- Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Código de producto. 10512065 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Tamaño de partículas | unitSize |
|---|---|---|---|---|
| 10512065 | 10 mm | 4 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10672854 | 50 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10448184 | 50 mm | 3 mm | 5 μm | cada uno |
| 10394173 | 50 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10110593 | 100 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10582255 | 100 mm | 2,1 mm | 5 μm | cada uno |
| 10354223 | 100 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10680136 | 100 mm | 4 mm | 3 μm | cada uno |
| 10763016 | 150 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 11583061 | 125 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10786153 | 150 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10476664 | 250 mm | 4 mm | 5 μm | cada uno |
| 10364653 | 250 mm | 4,6 mm | 5 μm | cada uno |
| 10354653 | 10 mm | 4 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10662854 | 10 mm | 3 mm | 5 μm | paquete de 4 |
| 10099132 | 150 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 PCS |
| 10332675 | 150 mm | 3 mm | 3 μm | cada uno |
| 10533215 | 100 mm | 4,6 mm | 3 μm | 1 PCS |
| 10078942 | 50 mm | 4,6 mm | 3 μm | cada uno |
| 10600364 | 50 mm | 2,1 mm | 3 μm | cada uno |
| 10747883 | 10 mm | 3 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10610764 | 10 mm | 2,1 mm | 3 μm | paquete de 4 |
| 10584285 | 150 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | cada uno |
| 10457514 | 150 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | cada uno |
| 10137604 | 100 mm | 4,6 mm | 2,4 μm | cada uno |
| 10239914 | 100 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | cada uno |
| 10343105 | 50 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | cada uno |
| 11969108 | 10 mm | 4 mm | 2,4 μm | paquete de 4 |
| 11919108 | 10 mm | 2,1 mm | 2,4 μm | paquete de 4 |
| 10100883 | 10 mm | 2,1 mm | 5 μm | paquete de 4 |
Código de producto. 10512065
Marca: Thermo Scientific™ 28203014001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
Comodidad, economía y protección eficaz.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific™ UNIGUARD™ de conexión directa e independientes
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Cartucho protector, 4/paq. |
| Diámetro (métrico) | 4 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 3 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 130 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L7 |
| Fase estacionaria | C8 |
| Línea de productos | Hypersil BDS |
| Material de embalaje | Sílice con desactivación de base |
| Carga de carbono | 7 % |
| Tipo de columna | Fase reversa |
| Con desactivación terminal | Sí |
| Fase | Fase reversa |
| Mostrar más Mostrar menos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.