Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ BDS C8
Código de producto. 10448184 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
10 mm
50 mm
100 mm
125 mm
150 mm
250 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
2,1 mm
3 mm
4 mm
4 mm
4,6 mm
4,6 mm
Tamaño de partículas:
2,4 μm
3 μm
5 μm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 4
Código de producto. 10448184
Marca: Thermo Scientific™ 28205053030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como una columna robusta de uso general para aplicaciones de control de calidad/aseguramiento de calidad. Son de alta calidad, con base desactivada, con desactivación terminal completa, tienen una selectividad C18 similar pero ligeramente menos retentiva.
Para una desactivación de base de alta calidad, una fase con desactivación terminal completa, con una selectividad similar a la de C18, pero con una retención ligeramente inferior, utilice las columnas para HPLC Thermo Scientific Hypersil BDS C8. Estas columnas económicas presentan una actividad del silanol reducida y ofrecen una fiabilidad excepcional para los laboratorios de aseguramiento y control de la calidad. Basado en la cadena principal de sílice Hypersil renovado, la sílice con desactivación de base es uno de los materiales de embalaje más populares disponible.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo ScientificTM Hypersil GOLDTM C8 como alternativa.
  • Una opción excelente para ácidos, bases y compuestos neutros
  • Menor retención que C18 para realizar análisis más rápidos
  • Columnas sólidas con una larga vida útil
  • Muy fiables para ensayos de rutina
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 50 mm
Presión máxima 5800 psi (400 bar)
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Temperatura 60 °C
Tipo USP L7
Fase estacionaria C8
Línea de productos Hypersil BDS
Material de embalaje Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Carga de carbono 7 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa
Mostrar más Mostrar menos
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.