Learn More
Thermo Scientific™ Columna Hypersil™ BDS C18, 3 μm
Código de producto. p-7139567 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
3 mm
4 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11583041 3 mm cada uno
10252488 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11583041
Marca: Thermo Scientific™ 28103123030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Como columna sólida de uso general para uso en una gran variedad de aplicaciones, elija la columna para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ BDS C18.
  • Desactivación de base con mínima actividad del silanol residual
  • Reproducibilidad excepcional
  • Columnas económicas de uso general
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 125 mm
Tamaño de partículas 3 μm
pH Desde 2 hasta 9
Tamaño de poro 130 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 11 %
Tipo de columna Fase reversa
Fase Fase reversa