Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto de amino (NH2) Hypersil™ APS-2, 5 μm, 4 mm x 300 mm
Código de producto. 11507491 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
300 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) unitSize
11507491 300 mm cada uno
1 options
Código de producto. 11507491 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30705304030
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 1,90%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Disponibles en paquetes de 4
  • Características de la fase sólida APS-2
  • Mayor sensibilidad para azúcares
  • Se puede utilizar en tres modos: fase reversa, fase normal, intercambio de aniones débiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 4 mm
Longitud (métrico) 300 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2,5 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Línea de productos Hypersil Classical
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 1,90%
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC