Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de aminoácidos para HPLC Hypersil™ APS-2
Código de producto. 11537491 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
11537491 4,6 mm cada uno
11547491 4 mm cada uno
2 options
Código de producto. 11537491
Marca: Thermo Scientific™ 30710254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Analice azúcares con esta fase versátil aminopropílica de columnas de aminoácidos LC Thermo Scientific™ Hypersil™ APS-2.
  • El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
  • Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
  • Mayor sensibilidad para azúcares
  • Se puede utilizar en tres modos: fase reversa, fase normal, intercambio de aniones débiles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 10 μm
pH De 2,5 a 8
Tamaño de poro 120 Å
Área de la superficie 170 m²/g
Tipo USP L8
Fase estacionaria Amino (NH2)
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 2 %
Tipo de columna Modo mixto
Fase Fase reversa, fase normal, intercambio iónico, HILIC