Learn More
Beskrivning
Diseñadas para fases móviles acuosas y de pH bajo, las columnas LC Thermo Scientific™ Hypersil™ SAX son columnas para intercambio aniónico fuerte de aminos cuaternarios con base de sílice altamente estables.
Las fases estacionarias típicas Hypersil son mundialmente reconocidas como estándar de la industria en HPLC, y proporcionan una herramienta analítica eficaz. Las fases Hypersil se introdujeron en 1976 y están bien establecidas como referencia de muchas técnicas de HPLC en todo el mundo. Thermo Fisher Scientific es el único fabricante de fases unidas y de sílice Hypersil.
- Alta estabilidad para fases móviles acuosas y de pH bajo
- Perfectas para el análisis de pequeñas moléculas orgánicas, incluidos los ácidos nucleicos y orgánicos
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Specifikationer
Specifikationer
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Longitud (métrico) | 50 mm |
| Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 120 Å |
| Área de la superficie | 170 m²/g |
| Temperatura | 60 °C |
| Tipo USP | L14 |
| Visa mer |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.