Learn More
Thermo Scientific™ Tapones y placas de extracción de pocillos HyperSep™ Universal Vacuum
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Utilice estos tapones y placas de extracción de 24 o 48 pocillos con el colector Thermo Scientific™ HyperSep™ Universal Vacuum. Este colector procesa sus muestras en cartuchos de extracción en fase sólida (SPE) o placas de 96 pocillos.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Placa de extracción de 48 pocillos, pack de 1 |
| Para utilizar con (aplicación) | Procesamiento de muestras de SPE |
| Para utilizar con (equipo) | Colector en vacío universal |
| Línea de productos | HyperSep |
| Tipo | Placa de extracción de 48 pocillos |