Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ UniGuard
Limpie y concentre los analitos objetivo en cuestión de minutos con estos cartuchos SPE de conexión directa, que ofrecen una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho reutilizable.
Marca:  Thermo Scientific™ 60311-401
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005984
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    400.00€
    397.99€ / paquete de 4
    Ahorro 2.01€
    0.50% Descuento
Solo quedan null
Fecha estimada de envoi: 09-01-2026
Descripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan: 
  • Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
  • Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
La columna de SPE en línea Thermo Scientific HyperSep UniGuard ofrece una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho de protección reutilizable.
Los cartuchos de SPE en línea HyperSep UniGuard se conectan directamente a la válvula de conmutación, al igual que una columna de HPLC. Están disponibles con las siguientes sustancias químicas SPE HyperSep:
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HyperSep Retain-AX; diámetro interno de 2,1 mm
Sistema de HPLC convencional
DVB de poliestireno modificado con amina cuaternaria HyperSep
4/paq.
Retención de analitos ácidos
HyperSep
Cartucho de extracción en fase sólida en línea
2,1 mm