Learn More
Thermo Scientific™ Columnas de extracción de fase sólida en línea de conexión directa HyperSep™ UniGuard
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Limpie y concentre los analitos objetivo en minutos con los productos Thermo Scientific™ HyperSep™ Online SPE. Disponibles en varios formatos prácticos, las columnas utilizan las populares sustancias químicas de SPE HyperSep. Cuando se utilizan con sistemas de HPLC convencionales, columnas y válvulas de conmutación adecuadas, proporcionan:
- Eliminación efectiva de contaminantes, como proteínas, de muestras
- Limpieza rápida y eficaz y concentración de compuestos objetivo
La columna de SPE en línea Thermo Scientific HyperSep UniGuard ofrece una conexión rápida y sencilla mediante un soporte de cartucho de protección reutilizable.
HyperSep™ Retain™ PEP: para la retención de analitos polares y no polares
HyperSep Retain-CX: para la retención de analitos básicos y no polares
HyperSep Retain-AX: para la retención de analitos ácidos y no polares
HyperSep™ Hypercarb™: para la retención de analitos extremadamente polares
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | HyperSep Retain-CX; diámetro interno de 3,0 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Retención de analitos básicos |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de HPLC convencional |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | DVB de poliestireno modificado con ácido sulfónico HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida en línea |
| Cantidad | 4/paq. |
| Diámetro interior (métrico) | 3,0 mm |