Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de SPE HyperSep™ Microscale, 10-200 μl
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas.
Marca:  Thermo Scientific™ 60109-214
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10465363
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Descripción
Descripción
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas revolucionarias puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Las puntas de SPE en microescala Thermo Scientific™ HyperSep™ están disponibles en varios parámetros químicos populares para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones. Cuentan con una exclusiva punta de micropipeta que tiene el material para cromatografía directamente conectado a la superficie interior. No se utilizan adhesivos ni polímeros, así que no se produce contaminación de la matriz auxiliar.
Las puntas de extracción de fase sólida HyperSep Microscale son ideales para cuando se trabaja con volúmenes reducidos de muestras. Algunas aplicaciones habituales son:
Espectrometría de masas
Desalinización
Purificación de proteínas
MALDI
Electroforesis
HPCE
HPLC
CEC
Las puntas están disponibles en capacidades de 1-10 µl y 10-200 µl.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HILIC; volumen de 10 a 200 l
Micropipetas
HyperSep HILIC
De 10 a 200 µl
Extracción en fase sólida microescala
HyperSep
Punta
SDS
Documentos Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
Thermo Scientific™ Puntas de SPE HyperSep™ Microscale, 10-200 μl > HILIC; volumen de 10 a 200 μl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.