Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE HyperSep™ SpinTip a microescala, 10-200 μL
Código de producto. 10426744 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Absorbente:
BioBasic C18
Dióxido de circonio HyperSep
Dióxido de titanio HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
Tripsina HyperSep
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. Absorbente unitSize
10426744 Tripsina HyperSep paquete de 96
10404603 BioBasic C18 paquete de 96
10535435 Dióxido de circonio HyperSep paquete de 96
10140503 Dióxido de titanio HyperSep paquete de 96
10138004 HyperSep Poros SCX paquete de 96
10498684 HyperSep Poros SAX paquete de 96
10341145 HyperSep Poros WAX paquete de 96
10314673 HyperSep HILIC paquete de 96
10716334 HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla) paquete de 96
10111273 HyperSep Hypercarb paquete de 96
10 options
Código de producto. 10426744
Marca: Thermo Scientific™ 60109418
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Características:
Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
  • [bullet] Diseño sin filtros para eliminar volumen muerto
  • [bullet] Sin contaminación de la matriz de soporte
  • [bullet] Disponible en varios parámetros químicos populares
Sus aplicaciones incluyen:
  • [bullet] Espectrometría de masas
  • [bullet] Desalinización
  • [bullet] Purificación de proteínas
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electroforesis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción HyperSep SpinTip; 10-200 ul; material de tripsina
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida microescala
Para utilizar con (equipo) Micropipetas
Línea de productos HyperSep
Absorbente Tripsina HyperSep
Tipo SpinTip
Volumen (métrico) De 10 a 200 µl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.