Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE a microescala HyperSep™ SpinTip, 1-10 μl
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
- [bullet] Diseño sin filtros para eliminar volumen muerto
- [bullet] Sin contaminación de la matriz de soporte
- [bullet] Disponible en varios parámetros químicos populares
- [bullet] Espectrometría de masas
- [bullet] Desalinización
- [bullet] Purificación de proteínas
- [bullet] MALDI
- [bullet] Electroforesis
- [bullet] HPCE
- [bullet] HPLC
- [bullet] CEC
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | C4; volumen de 1-10 ul |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción en fase sólida microescala |
| Para utilizar con (equipo) | Micropipetas |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | BioBasic C4 |
| Tipo | SpinTip |
| Volumen (métrico) | De 1 a 10 µl |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.