Learn More
Thermo Scientific™ Puntas de extracción de SPE a microescala HyperSep™ SpinTip, 1-10 μl
Código de producto. 10620046 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Absorbente:
BioBasic C18
BioBasic C4
BioBasic C8
Dióxido de circonio HyperSep
Dióxido de titanio HyperSep
HyperSep HILIC
HyperSep Hypercarb
HyperSep Hypercarb y C18 (modo mezcla)
HyperSep Poros SAX
HyperSep Poros SCX
HyperSep Poros WAX
Tripsina HyperSep
Descripción:
C18 plus Hypercarb; volumen de 1-10 μl
C18; volumen de 1-10 ul
C4; volumen de 1-10 ul
C4; volumen de 10-200 ul
C8; volumen de 1-10 ul
C8; volumen de 10-200 ul
Dióxido de circonio; vol. de 1-10 ul
Dióxido de titanio; vol. de 1-10 ul
HILIC; vol. de 1-10 ul
Hypercarb; vol. de 1-10 ul;
Intercambiador aniónico fuerte; volumen de 1-10 ul
Intercambiador catiónico fuerte; vol. de 1-10 ul
Intercambio aniónico débil; vol. de 1-10 ul
Tripsina; volumen de 1-10 ul
Tamaño de la unidad:
paquete de 96
Código de producto. 10620046
Marca: Thermo Scientific™ 60109409
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras gracias a estas puntas de micropipetas y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Consiga una preparación de muestras más rápida con una mínima pérdida de muestras con las revolucionarias puntas de SPE Thermo Scientific™ HyperSep™ SpinTip Microscale y logre una separación en volúmenes tan bajos como 100 nl.
Características:
Idóneas para pequeños volúmenes de muestra. Incluyen una amplia rendija de 1 a 2 μm en la parte inferior que permite que el líquido pase al mismo tiempo que se retiene el material para cromatografía (de 20 a 30 μm).
  • [bullet] Diseño sin filtros para eliminar volumen muerto
  • [bullet] Sin contaminación de la matriz de soporte
  • [bullet] Disponible en varios parámetros químicos populares
Sus aplicaciones incluyen:
  • [bullet] Espectrometría de masas
  • [bullet] Desalinización
  • [bullet] Purificación de proteínas
  • [bullet] MALDI
  • [bullet] Electroforesis
  • [bullet] HPCE
  • [bullet] HPLC
  • [bullet] CEC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Intercambiador aniónico fuerte; volumen de 1-10 ul
Para utilizar con (aplicación) Extracción en fase sólida microescala
Para utilizar con (equipo) Micropipetas
Tamaño de partículas De 40 a 60 μm
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Poros SAX
Tipo SpinTip
Volumen (métrico) De 1 a 10 µl
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.