Learn More
Thermo Scientific™ Placas de recogida de muestras de extracción en fase sólida (SPE) HyperSep™
Utilice placas de recogida de muestras de extracción en fase sólida (SPE) Thermo Scientific™ HyperSep™ con su sistema HyperSep.
724.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras para SPE |
---|---|
Para utilizar con (equipo) | Colector de vacío |
Línea de productos | HyperSep |
Tipo | Placa de recogida de muestras |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10595225
|
Thermo Scientific™
60300-403 |
Placa de recogida de muestras, 2 mL |
724.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envoi: 30-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
¿Ya tiene una cuenta? Inicie sesión para ver su precio y disponibilidad. ¿Es nuevo aquí? ¡Regístrese hoy mismo! |
|||||
Descripción
Use Thermo Scientific™ HyperSep™ Solid Phase Extraction (SPE) Sample Collection Plates with your HyperSep system.
Análisis rápido sin sacrificar la precisión ni la reproducibilidad. Incorporar absorbentes tradicionales de extracción en fase sólida en un formato de placa de 96 pocillos utilizando el sistema HyperSep.
- El diseño innovador de las placas de 96 pocillos ofrece flexibilidad para el desarrollo de métodos y el ajuste de escala para 96 pocillos sin revalidar el método
- Las placas de pocillos se pueden personalizar para permitir el procesamiento simultáneo de cualquier disposición de los pocillos con diferentes absorbentes químicos.
Información para pedidos:
Disponible en paquetes de 100 pocillos individuales o en placas preensambladas.
Especificaciones
Preparación de muestras para SPE | |
Colector de vacío | |
HyperSep | |
Placa de recogida de muestras |