Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SLE HyperSep™ (pH 7)
Código de producto. 12201128 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
1 g/6 mL, 30/paq., pH7
20 g/60 mL, 10/paq., pH7
200 mg/3 mL, 50/paq., pH7
2 g/12 mL, 20/paq., pH7
4 g/25 mL, 15/paq., pH7
500 mg/3 mL, 50/paq., pH7
500 mg/6 mL, 30/paq., pH7
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 15
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. Descripción unitSize
12201128 2 g/12 mL, 20/paq., pH7 paquete de 20
12201148 1 g/6 mL, 30/paq., pH7 paquete de 30
12201088 20 g/60 mL, 10/paq., pH7 paquete de 10
12201188 200 mg/3 mL, 50/paq., pH7 paquete de 50
12201108 4 g/25 mL, 15/paq., pH7 paquete de 15
12201208 500 mg/3 mL, 50/paq., pH7 paquete de 50
12201168 500 mg/6 mL, 30/paq., pH7 paquete de 30
7 options
Código de producto. 12201128
Marca: Thermo Scientific™ 601092000127
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Los cartuchos de SLE HyperSep (pH 7) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
  • Protocolo sencillo y fácil de usar
  • Eliminación de fosfolípidos
  • Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 2 g/12 mL, 20/paq., pH7
Peso del lecho 2000 mg
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas
Línea de productos HyperSep
Absorbente Diatomita tratada especial HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 12 mL
Cantidad 20/paq.
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.