Learn More
Thermo Scientific™ Placas de SLE HyperSep™ (pH 9)
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Peso del lecho:
200 mg
400 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Las placas de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
- Protocolo sencillo y fácil de usar
- Eliminación de fosfolípidos
- Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Pocillo de 200 mg/2 ml, placa de 96 pocillos pH9 |
| Peso del lecho | 200 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | Diatomita tratada especial HyperSep |
| Tipo | Placa SLE |
| Volumen (métrico) | 2 mL |