Descripción
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Los cartuchos de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
- Protocolo sencillo y fácil de usar
- Eliminación de fosfolípidos
- Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 200 mg/3 mL, paq. de 50, pH9 |
| Peso del lecho | 200 mg |
| Para utilizar con (aplicación) | Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas |
| Línea de productos | HyperSep |
| Absorbente | Diatomita tratada especial HyperSep |
| Tipo | Cartucho de extracción en fase sólida |
| Volumen (métrico) | 3 mL |
| Cantidad | 50/paq. |