Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos de SLE HyperSep™ (pH 9)
Código de producto. 12201098 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Descripción:
1 g/6 mL, paq. de 30, pH9
20 g/60 mL, paq. de 10, pH9
200 mg/3 mL, paq. de 50, pH9
2 g/12 mL, paq. de 20, pH9
4 g/25 mL, paq. de 15, pH9
500 mg/3 mL, paq. de 50, pH9
500 mg/6 mL, paq. de 30, pH9
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 15
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Código de producto. 12201098
Marca: Thermo Scientific™ 6010920000609
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de las matrices biológicas.
Proporcione una técnica de preparación de muestras rápida y eficaz para la eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas con Thermo Scientific™ HyperSep™ SLE (extracción líquido-líquido con soporte sólido).
Los cartuchos de SLE HyperSep (pH 9) permiten la preparación de muestras de matrices biológicas mediante un protocolo simple, eficaz y eficiente. El objetivo es la eliminación de los fosfolípidos interferentes, lo que causa una serie de problemas al final del análisis.
SLE ofrece una serie de ventajas con respecto a las técnicas de preparación de muestras existentes, tales como las técnicas de extracción líquido-líquido (LLE) y de precipitación de proteínas para tratar las matrices biológicas. En comparación con la técnica LLE, SLE proporciona una mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación, una menor demanda de disolventes y previene la emulsificación, que a menudo se asocia con la técnica LLE. También se presta para una automatización completa, que no es posible mediante la LLE. SLE proporciona una mayor pulcritud de extractos de muestras y un aumento asociado de la sensibilidad, en comparación con las técnicas de precipitación de proteínas que son incapaces de eliminar los fosfolípidos.
  • Protocolo sencillo y fácil de usar
  • Eliminación de fosfolípidos
  • Mayor capacidad de reproducibilidad y recuperación en comparación con la técnica LLE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción 20 g/60 mL, paq. de 10, pH9
Peso del lecho 20 000 mg
Para utilizar con (aplicación) Eliminación de fosfolípidos de matrices biológicas
Línea de productos HyperSep
Absorbente Diatomita tratada especial HyperSep
Tipo Cartucho de extracción en fase sólida
Volumen (métrico) 60 mL
Cantidad Pack de 10