Learn More
Thermo Scientific™ HyperSep™ Servo+ THC SPE Cartridges and Well Plates
Código de producto. 11332303 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Descripción:
Columna para SPE de 100 mg 6 mL, paquete de 30
Columna para SPE de 1 g/25 mL
Columna para SPE de 200 mg 6 mL, paquete de 30
Columna para SPE de 30 mg/1 mL, paquete de 100
Columna para SPE de 500 mg 6 mL, paquete de 30
Columna para SPE de 500 mg/3 mL, paquete de 50
Columna para SPE de 60 mg 6 mL, paquete de 30
Placa de 96 pocillos, 10 mg, 1 unidad
Placa de 96 pocillos, 5 mg, 1 unidad
Tipo:
Columnas de extracción en fase sólida
Placa de 96 pocillos
Peso del lecho:
5 mg
10 mg
30 mg
60 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
paquete de 20
paquete de 30
paquete de 50
Volumen (métrico):
1 mL
3 mL
6 mL
25 mL
Código de producto. Descripción Tipo Peso del lecho unitSize Volumen (métrico)
11332303 Placa de 96 pocillos, 10 mg, 1 unidad Placa de 96 pocillos 10 mg cada uno -
11302303 Columna para SPE de 30 mg/1 mL, paquete de 100 Columnas de extracción en fase sólida 30 mg paquete de 100 1 mL
11312303 Placa de 96 pocillos, 5 mg, 1 unidad Placa de 96 pocillos 5 mg cada uno -
11382303 Columna para SPE de 500 mg/3 mL, paquete de 50 Columnas de extracción en fase sólida 500 mg paquete de 50 3 mL
11372303 Columna para SPE de 500 mg 6 mL, paquete de 30 Columnas de extracción en fase sólida 500 mg paquete de 30 6 mL
11392303 Columna para SPE de 100 mg 6 mL, paquete de 30 Columnas de extracción en fase sólida 100 mg paquete de 30 6 mL
11302313 Columna para SPE de 60 mg 6 mL, paquete de 30 Columnas de extracción en fase sólida 60 mg paquete de 30 6 mL
11322313 Columna para SPE de 200 mg 6 mL, paquete de 30 Columnas de extracción en fase sólida 200 mg paquete de 30 6 mL
11332313 Columna para SPE de 1 g/25 mL Columnas de extracción en fase sólida 1 g paquete de 20 25 mL
9 options
Código de producto. 11332303
Marca: Thermo Scientific™ 60110402P
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
For high confidence screening for drugs of abuse, these SPE cartridges and plates offer a robust, ready-to-use solution for extraction of THC class compounds.
Get the cleanest possible sample extracts—and maximum confidence—when preparing samples for screening for drugs of abuse. Depending on your analytical needs, you can choose from a comprehensive range of Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ products, each optimized for a different class of drugs. To ensure success, each product comes with detailed extraction procedures.
Thermo Scientific™ HyperSep Servo+ THC Cartridges and Well Plates offer a robust, ready-to-use solution for dedicated extraction of THC and associated metabolites.
HyperSep Servo and Servo+ Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep Servo and Servo+ cartridges and plates provide complete, high-reliability SPE sample preparation solutions for drug screening applications.
Both Servo and Servo+ product lines deliver the high levels of reproducibility and clean sample extracts required for maximum confidence when dealing with complex biological sample matrices. Servo+ cartridges and plates offer an extra measure of selectivity, higher loading capacities and enhanced robustness.
HyperSep SPE Cartridges and Plates
Thermo Scientific™ HyperSep solid phase extraction cartridges offer reproducible, reliable sample preparation in a traditional format. Available in a wide range of chemistries and bed weights, the cartridges are ideal for large samples and conform to industry standard configurations, allowing efficient routine processing by vacuum, by positive pressure or centrifugation.
The Thermo Scientific™ HyperSep-96™ system incorporates traditional solid phase extraction sorbents into 96-well plate format providing fast analysis without sacrificing accuracy or reproducibility. The innovative design of HyperSep-96 well plates provides flexibility for both method development and scale adjustment to 96-well without method revalidation. Well plates are customizable, allowing any arrangement of wells with differing sorbent chemistries for simultaneous processing. HyperSep-96 products are either available in packs of 100 individual wells or in pre-assembled plates.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Placa de 96 pocillos, 10 mg, 1 unidad
Peso del lecho 10 mg
Para utilizar con (aplicación) Analysis of Drugs of Abuse
Línea de productos HyperSep
Absorbente HyperSep Servo+ THC
Tipo Placa de 96 pocillos